Vitamin B12a Hydrochlorid
Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Vitamin B12a Hydrochlorid

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 462080010
Preis (EUR)
293,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
293,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS58288-50-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Dark red to dark purple
Appearance (Form)powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
HPLC>=95 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only