Product Image
Thermo Scientific Chemicals

MOPSO-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 79803-73-9 | C7H14NNaO5S | 247.24 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Katalognummer 462141000
Preis (EUR)
180,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
180,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS79803-73-9
IUPAC Namesodium 2-hydroxy-3-(morpholin-4-yl)propane-1-sulfonate
Molecular FormulaC7H14NNaO5S
InChI KeyWSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYNA-M
SMILES[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Water=<0.5 %
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Titration Total base>=98.5 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only