Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Parthenolid

CAS: 20554-84-1 | C15H20O3 | 248.32 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mg
500 mg
Katalognummer 462155000
Preis (EUR)
440,00
Each
Menge:
500 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
440,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS20554-84-1
IUPAC Name(1S,2S,4R,7Z,11S)-4,8-dimethyl-12-methylidene-3,14-dioxatricyclo[9.3.0.0²,⁴]tetradec-7-en-13-one
Molecular FormulaC15H20O3
InChI KeyKTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
SMILESC\C1=C\CC[C@@]2(C)O[C@H]2[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Melting point113°C to 117°C
HPLC>=98.5 %
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only