Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS55297-96-6
IUPAC Name(2E)-but-2-enedioic acid; (2R,3S,4S,6R,8S,14R)-4-ethenyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxotricyclo[5.4.3.0¹,⁸]tetradecan-6-yl 2-{[2-(diethylamino)ethyl]sulfanyl}acetate
Molecular FormulaC32H51NO8S
InChI KeyYXQXDXAHCSEVSD-LKNSULBJSA-N
SMILESOC(=O)\C=C\C(O)=O.CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)C23CCC(=O)[C@@H]2C1(C)[C@H](C)CC3
Mehr anzeigen