Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Tylosin Tartrat

Have Questions?
KatalognummerMenge
463071000100 g
Katalognummer 463071000
Preis (EUR)
567,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
567,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS74610-55-2
IUPAC Name2,3-dihydroxybutanedioic acid; 2-[6-({5-[(4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl}oxy)-16-ethyl-4-hydroxy-15-{[(5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]methyl}-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyde
Molecular FormulaC50H83NO23
InChI KeyICVKYYINQHWDLM-UHFFFAOYNA-N
SMILESOC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CCC1OC(=O)CC(O)C(C)C(OC2OC(C)C(OC3CC(C)(O)C(O)C(C)O3)C(C2O)N(C)C)C(CC=O)CC(C)C(=O)C=CC(C)=CC1COC1OC(C)C(O)C(OC)C1OC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light yellow
Solubility(5 % in water) Clear light yellow to yellow-green
HPLC>=94 % (sum of tylosins A+B+C+D)
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Powder
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke