Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Zileuton

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer 463300250
Preis (EUR)
612,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
612,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS111406-87-2
IUPAC Name1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
Molecular FormulaC11H12N2O2S
InChI KeyMWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Water=<1.5 %
HPLC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only