Zink, 10 w/v% Suspension in THF, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zink, 10 w/v% Suspension in THF, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
463731000100 mL
Katalognummer 463731000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-66-6
IUPAC Namezinc
Molecular FormulaZn
InChI KeyHCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Zn]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Suspension
Strength9.8 to 10.2 % (w/v)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke