Phosphorsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Phosphorsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.99 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
500 mL
Katalognummer 463865000
Preis (EUR)
55,65
온라인 행사
61,40
Ersparnis 5,75 (9%)
Each
Menge:
500 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
55,65
온라인 행사
61,40
Ersparnis 5,75 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7664-38-2
IUPAC Namephosphoric acid
Molecular FormulaH3O4P
InChI KeyNBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILESOP(O)(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
UVat 210 nm A: =<0.07
UVat 230 nm A: =<0.04
UV(1 M solution)
UVat 250 nm A: =<0.02
Density1.70 kg/l (about)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only