Product Image
Thermo Scientific Chemicals

(+)-3-Caren, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 498-15-7 | C10H16 | 136.24 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 mL
25 mL
Katalognummer 463990050
Preis (EUR)
22,65
온라인 행사
24,70
Ersparnis 2,05 (8%)
Each
Menge:
5 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
22,65
온라인 행사
24,70
Ersparnis 2,05 (8%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS498-15-7
IUPAC Name(1S,6R)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Molecular FormulaC10H16
InChI KeyBQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
SMILESCC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4710 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC>=88 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only