Moclobemid
Thermo Scientific Chemicals

Moclobemid

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer 465800010
Preis (EUR)
506,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
506,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS71320-77-9
IUPAC Name4-chloro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide
Molecular FormulaC13H17ClN2O2
InChI KeyYHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
HPLC>=98.5 %
Loss on drying=<0.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White to almost white
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke