Venlafaxinhydrochlorid
Thermo Scientific Chemicals

Venlafaxinhydrochlorid

CAS: 99300-78-4 | C17H28ClNO2, C17H27NO2·HCl | 313.87 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 465810050
Preis (EUR)
135,65
キャンペーン価格
151,00
Ersparnis 15,35 (10%)
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
135,65
キャンペーン価格
151,00
Ersparnis 15,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS99300-78-4
IUPAC Namehydrogen 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol chloride
Molecular FormulaC17H28ClNO2
InChI KeyQYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES[H+].[Cl-].COC1=CC=C(C=C1)C(CN(C)C)C1(O)CCCCC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %
Loss on drying=<2 % (80°C, 3 hr) (vacuum)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only