1,2-Bismaleimidoethan, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,2-Bismaleimidoethan, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Katalognummer 466060010
Preis (EUR)
749,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
749,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5132-30-9
IUPAC Name1-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Molecular FormulaC10H8N2O4
InChI KeyPUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C1C=CC(=O)N1CCN1C(=O)C=CC1=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)White to light yellow
Melting point190°C to 195°C
Infrared spectrumConforms
HPLC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only