Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS66108-95-0
IUPAC NameN1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molecular FormulaC19H26I3N3O9
InChI KeyNTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
Mehr anzeigen