Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
Thermo Scientific™

Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat

Organisieren und lagern Sie Reagenzgläser in diesen praktischen Röhrchengestellen, die mit Griffen für einfaches Tragen und eingegossenen Zahlen und Buchstaben zur einfachen Identifizierung von Röhrchen ausgestattet sind.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerArrayZur Verwendung mit (Geräte)Packungsgröße
5929-0020PK
auch als 5929-0020 bezeichnet
4 x 1016 -20mm RohreEach
5929-00164 x 1013 -16mm RohreCase of 4
5929-0016PK
auch als 5929-0016 bezeichnet
4 x 1013 -16mm RohreEach
5929-00204 x 1016 -20mm RohreCase of 4
5929-00303 x 825 -30mm RohreCase of 4
5929-0030PK
auch als 5929-0030 bezeichnet
3 x 825 -30mm RohreEach
Katalognummer 5929-0020PK
auch als 5929-0020 bezeichnet
Preis (EUR)
80,00
Each
Array:
4 x 10
Zur Verwendung mit (Geräte):
16 -20mm Rohre
Unit Size:
Each
Preis (EUR)
80,00
Each

Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat besitzen Handgriffe für einen einfachen Transport.

Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Größe gestapelt werden.

  • Die autoklavierbaren† Polycarbonat-Gestelle verfügen über zwei transparente obere Ebenen und eine weiße untere Ebene.

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Specifications
Array4 x 10
BeschreibungReagenzglasgestelle
Innendurchmesser (metrisch)20 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte)16 -20mm Rohre
Länge (angloamerikanisch)11 in.
Länge (metrisch)28.5cm
Anzahl pro Karton4
Anzahl pro Packung1
Breite (angloamerikanisch)4,5 in.
Breite (metrisch)11.5cm
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeDurchsichtig
Aufnahmevermögen24 Röhrchen (16 bis 20 mm)
MaterialPolycarbonat
Positionen40
ProdukttypTeströhrchengestell
FormRechteckig
StapelbarJa
Unit SizeEach