Search
Search
| Katalognummer | Zur Verwendung mit (Geräte) | Packungsgröße |
|---|---|---|
| 5935-0016PK auch als 5935-0016 bezeichnet | 15 -16mm Rohre | Pack of 1 |
| 5935-0016 | 15 -16mm Rohre | Case of 4 |
| 5935-0020 | 20mm Tubes | Case of 4 |
| 5935-0020PK auch als 5935-0020 bezeichnet | 20mm Tubes | Each |
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen.
Schräges Gestell ermöglicht Kippen um 5° bzw. 20°-Neigungswinkel, sodass Nährmedien schräg aushärten können.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.