sec-Butanol, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
sec-Butanol, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
sec-Butanol, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

sec-Butanol, 99 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Katalognummer 610260010
Preis (EUR)
205,00
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
205,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS78-92-2
IUPAC Namebutan-2-ol
Molecular FormulaC4H10O
InChI KeyBTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCC(C)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
Water=<0.005 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only