Vanquish™ Fraction-Collector-Kapillaren und -Probenschleifen
Thermo Scientific™
Vanquish™ Fraction-Collector-Kapillaren und -Probenschleifen
Erzielen Sie präzise punktgenaue Fraktionierungen mit einem Vanquish HPLC- oder UHPLC-System mit integriertem Fraktionssammler. Wählen Sie Kapillaren und Probenschleifen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypFlussratenbereich
6706.1120Viper1 bis 2 ml/min
6706.1110Viper0,5 bis 1 ml/min
6706.1020Viper5 bis 10 ml/min
6706.1080Viper5 bis 10 ml/min
6706.1100Viper50 μl bis 0,5 ml/min
6706.1130Kapillaren2 bis 10 ml/min.
Katalognummer 6706.1120
Preis (EUR)
-
Typ:
Viper
Flussratenbereich:
1 bis 2 ml/min
Passen Sie Ihren Thermo Scientific™ Vanquish™ Fraktionssammler an die speziellen Anforderungen Ihrer Fraktionierungsanwendungen an. Wählen Sie bei der Peak-basierten Fraktionierung zwischen Verzögerungskapillaren verschiedener Größen. Wählen Sie für hohe Flussraten spezifische Nadelkapillaren und Spülpufferschleifen aus. Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight Fittings sind für eine einfache Installation und den leckfreien Anschluss im Lieferumfang unserer Kapillaren und Probenschleifen enthalten.
Für eine ultimative Leistungsfähigkeit bieten wir verschiedene Konfigurationen zur Anpassung der Standardkonfiguration an die Flussrate und die Fraktionierungsauslöser an.
  • Wählen Sie zwischen verschiedenen Verzögerungskapillaren für die Peak-basierte Fraktionierung
  • Wählen Sie   für Peak- und zeitbasierte Fraktionierung mit einer Flussrate von mehr als 5 ml/min die entsprechende Nadelkapillare und Spülpufferschleife aus
Specifications
BeschreibungVerzögerungskapillare für Peak-basierte Fraktionierung, 1 bis 2 ml/min, 0,5 x 800 mm
Flussratenbereich1 bis 2 ml/min
MaterialPEEK
TypViper
Zur Verwendung mit (Geräte)Vanquish Fraktionssammler
Unit SizeEach