Search
| Katalognummer | Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenkapazität |
|---|---|---|
| 6822.0001 | Alle Autosampler der Serie WPS-3000 | 25 μl |
| 6822.0002 | Alle Autosampler der Serie WPS-3000 | 100 μl |
| 6822.0004 | Alle WPS-3000 Autosampler außer WPS-3000 TXRS | 500 μl |
| 6822.0003 | Alle WPS-3000 Autosampler und ACC-3000 Säulenkammern | 250 μl |
| 6822.0005 | Alle WPS-3000 Autosampler und ACC-3000 Säulenkammern | 1000 μl |
| 6822.0006 | WPS-3000(T)SL Semiprep Autosampler | 2500 μl |
Thermo Scientific™ Dionex™ Spritzen für UltiMate™ 3000 Autosampler und Säulenkammern sind in den Größen 25, 100, 250, 500, 1000 μl erhältlich und eignen sich für WPS-3000 Autosampler und ACC-3000 Säulenkammern.