Search
Search
| Katalognummer | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) |
|---|---|---|
| 7219-2147-003 | Röhrenofenadapter, 3 in. | STF54434C Röhrenofen |
| 59510 | Röhrenofenadapter, 0,75 in. | HTF55122 Röhrenofen |
| 59511 | Röhrenofenadapter, 1 in. | HTF55122 Röhrenofen |
| 59519 | Röhrenofen Leerer Adapter | HTF55122 Röhrenofen |
| 59522 | Röhrenofenadapter, 1,5 in. | HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen |
| 59523 | Röhrenofenadapter, 2 in. | HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen |
| 59524 | Röhrenofenadapter, 2,5 in. | HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen |
| 59525 | Röhrenofenadapter, 3 in. | HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen |
| 59529 | Röhrenofen Leerer Adapter | HTF55322, HTF55342, HTF55347 Ofen |
| 59535 | Röhrenofenadapter, 3 in. | HTF55667 Röhrenofen |
| 59536 | Röhrenofenadapter, 4 in. | HTF55667 Röhrenofen |
| 59537 | Röhrenofenadapter, 5 in. | HTF55667 Röhrenofen |
| 59541 | Röhrenofenadapter, 1 in. | STF55346C Röhrenofen |
| 59545 | Röhrenofenadapter, 3 in. | STF55346C Röhrenofen |
| 59549 | Röhrenofen Leerer Adapter | STF55346C Röhrenofen |
| 59555 | Röhrenofenadapter, 3 in. | STF55666C Röhrenofen |
| 59556 | Röhrenofenadapter, 4 in. | STF55666C Röhrenofen |
| 59557 | Röhrenofenadapter, 5 in. | STF55666C Röhrenofen |
| 59558 | Röhrenofenadapter, 6 in. | STF55666C Röhrenofen |
| 7219-2134-001 | Röhrenofenmanschette, 1 in. | STF54434C Röhrenofen |
| 7219-2134-002 | Röhrenofenmanschette, 2 in. | STF54434C Röhrenofen |
| 7219-2134-003 | Röhrenofenmanschette, 3 in. | STF54434C Röhrenofen |
| 7219-2134-011 | Röhrenofenmanschette, 3 in. | STF54454C Röhrenofen |
| 7219-2134-012 | Röhrenofenmanschette, 2 in. | STF54454C Röhrenofen |
| 7219-2134-013 | Röhrenofenmanschette, 1 in. | STF54454C Röhrenofen |
| 7219-2147-002 | Röhrenofenadapter, 2 in. | STF54434C Röhrenofen |
| 7219-2147-012 | Röhrenvorraum, 2 in. | STF54454C Röhrenofen |
| 7219-2147-013 | Röhrenvorraum, 1 in. | STF54454C Röhrenofen |