Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-4,6-Dichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A11330.22
100 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-4,6-Dichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A11330.22
100 g, Each
Menge
Katalognummer: A11330.22
auch als A11330-22 bezeichnet
Preis (EUR)
Preis 604,00
Online-Preis: 537,56
Ihr Preis
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
56-05-3
IUPAC Name
4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Molecular Formula
C4H3Cl2N3
InChI Key
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES
NC1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Appearance (Color)
Pale cream
Melting Point (clear melt)
218.0-225.0?C
Assay (GC)
≥97.5%
Form
Powder

Beschreibung

Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde is under solvent-free conditions. A series of 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidine derivatives bearing various substituents at alkynyl moiety was prepared by the Sonogashira cross-coupling reaction of 2,4-diamino-6-iodopyrimidine using Pd(PPh3)2Cl2 as catalyst.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Die mikrowellengestützte Synthese von Pyrazolo-[3, 4-d]Pyrimidinen aus 2-Amino-4, 6-Dichloropyrimidin-5-Carbaldehyd unterliegt lösungsmittelfreien Bedingungen. Eine Reihe von 6-Alkynyl-2,4-Diaminopyrimidin-Derivaten mit verschiedenen Substituenten bei der Alkynyl-Moiety wurde durch die Sonogashira-Kreuzkopplungsreaktion von 2,4-Diamino-6-Iodopyrimidin unter Verwendung von Pd(PPH3)2Cl2 als Katalysator hergestellt.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, löslich in Aceton, zwei Monomeren (VCM) und thermischem Toluol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    H335 - May cause respiratory irritation

    Precautionary Statements

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing