Thermo Scientific Chemicals

3-Acetamidophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A12764.14
25 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

3-Acetamidophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A12764.14
25 g, Each
Menge
Katalognummer: A12764.14
auch als A12764-14 bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
621-42-1
IUPAC Name
N-(3-hydroxyphenyl)acetamide
Molecular Formula
C8H9NO2
InChI Key
QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(=O)NC1=CC=CC(O)=C1
Appearance (Color)
White to cream to pink to grey or pale yellow to pale orange to pale brown
Form
Crystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)
≥97.5%
Melting Point (clear melt)
144.0-151.0°C

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Acute oral toxicity
    Category 4
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H302 - Harmful if swallowed

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    Precautionary Statements

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell