2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer A12970.14
auch als A12970-14 bezeichnet
Preis (EUR)
147,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
147,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS601-89-8
IUPAC Name2-nitrobenzene-1,3-diol
Molecular FormulaC6H5NO4
InChI KeyZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Orange
FormPowder
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)80-86?C
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird bei der Synthese poröser Ausgangsstoffe durch thermische Polykondensation von 2-Nitroresorcinol/Cyanurchlorid in Emulsionen verwendet. Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Konstantin B. Borisenko und Istvan Hargittai. Intramolecular hydrogen bonding and molecular structure of 2-nitroresorcinol from gas-phase electron diffraction.J. Phys. Chem.,1993,97(16),4080-4084.
  2. Charles W. Bock und István Hargittai. Geometrical consequences of resonance-assisted intramolecular hydrogen-bond formation from Ab initio MO calculations on 2-nitroresorcinol.Struct. Chem.,1994,5(5), 307-312.