2,4-Dibromanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Dibromanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
2,4-Dibromanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,4-Dibromanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer A13329.14
auch als A13329-14 bezeichnet
Preis (EUR)
82,60
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
82,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS615-57-6
IUPAC Name2,4-dibromoaniline
Molecular FormulaC6H5Br2N
InChI KeyDYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(Br)C=C1Br
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystals or powder or crystalline powder
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point76.5-82.5C
Appearance (Color)White to brown or grey
Assay (GC)≥98.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only