Thermo Scientific Chemicals

1-Bromo-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A14492.0I
5000 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

1-Bromo-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A14492.0I
5000 g, Each
Menge
Katalognummer: A14492.0I
auch als A14492-0I bezeichnet
Preis (EUR)
Preis 440,00
Online-Preis: 396,00
Ihr Preis
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
107-82-4
IUPAC Name
1-bromo-3-methylbutane
Molecular Formula
C5H11Br
InChI Key
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(C)CCBr
Refractive Index
1.4390-1.4440 @ 20?C
Form
Liquid
Identification (FTIR)
Conforms
Appearance (Color)
Clear colorless to pale yellow
Assay (GC)
≥97.5%

Beschreibung

1-Bromo-3-methylbutane was used in the synthesis of 1-(3-methylbutyl)pyrrole and in the production of pentyl peroxy radical by direct photolysis production method. It was also used as extraction solvent for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. It is also used as an alkyl halide and organic synthesis reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Brom-3 -Methylbutan wurde bei der Synthese von 1-(3-methylbutyl)pyrrol und bei der Herstellung von Pentylperoxy-Radikalen mittels direkter Photolyse-Produktionsmethode verwendet. Es wurde auch als Extraktionslösungsmittel für die Bestimmung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in Wasserproben verwendet, wobei die Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion mit der Gaschromatographie-Massenspektrometrie kombiniert wurde. Es wird auch als Alkylhalogenid und organisches Synthese-Reagenz verwendet.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Flammable liquids
    Category 3
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    H335 - May cause respiratory irritation

    Physical Hazards

    H226 - Flammable liquid and vapor

    Precautionary Statements

    P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking