Thermo Scientific Chemicals

Dimethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A15359.22
100 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Dimethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: A15359.22
100 g, Each
Menge
Katalognummer: A15359.22
auch als A15359-22 bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
553-90-2
IUPAC Name
dimethyl oxalate
Molecular Formula
C4H6O4
InChI Key
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES
COC(=O)C(=O)OC
Appearance (Color)
White
Identification (FTIR)
Conforms
Form
Crystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)
≥98.5%
Water Content (Karl Fischer Titration)
≤0.75%

Beschreibung

Dimethyl oxalate is used as an alternate fuel in the direct oxidation fuel cell. It is involved in the catalytic hydrogenation using Cu/SiO2 to prepare ethylene glycol. It is also used in the selective gas-phase hydrogenation catalyzed by Ag/SiO2 to get the corresponding alcohol.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Dimethyloxalat wird als alternativer Brennstoff in der direkten Oxidations-Brennstoffzelle verwendet. Ist an der katalytischen Hydrierung mit Cu/SiO2 zur Herstellung von Ethylenglycol beteiligt. Wird auch in der von Ag/SiO2 katalysierten selektiven Gasphasenhydrierung verwendet, um den entsprechenden Alkohol zu erhalten.

Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    Precautionary Statements

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

    P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention