Terephthalsäurediethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Terephthalsäurediethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Terephthalsäurediethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Terephthalsäurediethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer B21401.09
auch als B21401-09 bezeichnet
Preis (EUR)
47,60
Each
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
47,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS636-09-9
IUPAC Name1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
Molecular FormulaC12H14O4
InChI KeyONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥94.0%
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point (clear melt)39.0-51.0?C
Appearance (Color)White to pale cream to cream to yellow or pink
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only