5,7-Dimethoxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5,7-Dimethoxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5,7-Dimethoxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5,7-Dimethoxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 487-06-9 | C11H10O4 | 206.197 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Katalognummer B23226.01
auch als B23226-01 bezeichnet
Preis (EUR)
40,40
Each
Menge:
0.25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
40,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS487-06-9
IUPAC Name5,7-dimethoxy-2H-chromen-2-one
Molecular FormulaC11H10O4
InChI KeyNXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC(OC)=C2C=CC(=O)OC2=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)145.0-151.0?C
Appearance (Color)White to pale cream to pale yellow to pale brown
FormPowder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only