2-Amino-5-Chlorbenzolsulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-5-Chlorbenzolsulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-5-Chlorbenzolsulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-5-Chlorbenzolsulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 133-74-4 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer B25738.06
auch als B25738-06 bezeichnet
Preis (EUR)
66,20
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
66,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS133-74-4
IUPAC Name2-amino-5-chlorobenzene-1-sulfonic acid
Molecular FormulaC6H6ClNO3S
InChI KeyZCGVPUAAMCMLTM-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(Cl)C=C1S(O)(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
FormPowder
Assay (HPLC)≥96.0%
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only