Eutech™ pH-Puffer und -Lösungen, farbcodiert
Thermo Scientific™
Eutech™ pH-Puffer und -Lösungen, farbcodiert
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengepH
ECBU7BTC1LIT1 l7,00
ECBU4BTC480 mL4,01
ECPHBUFKITC480 ml je.4.01, 7,00, 10.01
01X60800160 mL4,01
ECBU4BTC1LIT1 l4,01
ECBU7BTC480 mL7,00
01X60790160 mL7,00
ECBU10BTC480 mL10,01
01X60810160 mL10,01
ECBU10BTC1LIT1 l10,01
Katalognummer ECBU7BTC1LIT
Preis (EUR)
21,96
キャンペーン価格
24,40
Ersparnis 2,44 (10%)
Each
Menge:
1 l
pH:
7,00
Preis (EUR)
21,96
キャンペーン価格
24,40
Ersparnis 2,44 (10%)
Each
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden.
Eigenschaften:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 60 ml-, 480 ml- oder 1 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
  • Rosa = pH 4.01
  • Gelb = pH 7.00
  • Blau = pH 10.01
Specifications
FarbeGelb
BeschreibungBuffer
Zur Verwendung mit (Geräte)pH-Messgeräte und Elektroden
Menge1 l
LösungstypPufferlösung
pH7,00
Unit SizeEach