4,5-Difluor-2-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4,5-Difluor-2-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4,5-Difluor-2-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4,5-Difluor-2-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H26155.03
auch als H26155-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer H26155.03
auch als H26155-03 bezeichnet
Preis (EUR)
124,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
124,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS186590-36-3
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Pale cream to cream
Assay (GC)≥98.5%
FormPowder
Melting Point (clear melt)161.0-165.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,5-Difluor-2-hydroxybenzonitril-Kristalle wurden als praktisches Mittel für die Monitoring, Bildgebung und andere Zwecke verwendet.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
RUO – Research Use Only
Takeshi Inoi.Fluorinated Liquid Crystals. Organofluorine Chemistry. 1994, 263-286.