3-(Trifluormethyl)Thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Trifluormethyl)Thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Trifluormethyl)Thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-(Trifluormethyl)Thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 53515-17-6 | C8H6F3NS | 205.20 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H26311.03
auch als H26311-03 bezeichnet
Preis (EUR)
58,80
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
58,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS53515-17-6
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (HPLC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)65.0-75.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
RUO – Research Use Only