3-(Pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-(Pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2993-22-8 | C6H6F5NS | 219.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H35190.03
auch als H35190-03 bezeichnet
Preis (EUR)
68,40
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
68,40
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2993-22-8
IUPAC Name3-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)aniline
Molecular FormulaC6H6F5NS
InChI KeyNUFLICUHOXHWER-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to pale cream to pale yellow
Identification (FTIR)Conforms
FormCrystals or powder or crystalline powder or clear liquid as melt
Melting Point (clear melt)32.0-41.0°C
Assay (GC)≥96.0%
Reduction of pentafluoroaniline (PFA) leads to rapid fluoride elimination to form the aminotetrafluorophenyl radical. Homolytic reactions of perfluoroaromatic compounds(Formation of pentafluorophenyl radicals from pentafluoroaniline, and their reactions with aromatic compounds).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Die Reduktion von Pentafluoroanilin (PFA) führt zu einer schnellen Fluoridausscheidung, sodass das Aminotetrafluorphenyl-Radikal gebildet wird. Homolytische Reaktionen von perfluoraromatischen Verbindungen (Bildung von Pentafluorophenylradikalen aus Pentafluoroanilin und deren Reaktionen mit aromatischen Verbindungen).

Löslichkeit
Löslich in Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Im Kühlschrank lagern Unter inertem Gas lagern.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. R. N. Haszeldine,; F. Nyman. Perfluoroalkyl derivatives of sulphur. Part V. αα-Difluoro-α-(trifluorothio)acetic acid. J. Chem. Soc., 1956, 2684-2689.
  2. Robert J. Willenbring,; Javid Mohtasham,; R. Winter, Gary L. Gard.New pentafluorothio(SF5) alkylsulfonic acids. Canadian Journal of Chemistry. 1989, 67(11), 2037-2040.