(S)-3-(Boc-Amino)-5-Phenylpentansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-3-(Boc-Amino)-5-Phenylpentansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-3-(Boc-Amino)-5-Phenylpentansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(S)-3-(Boc-Amino)-5-Phenylpentansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H52180.03
auch als H52180-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer H52180.03
auch als H52180-03 bezeichnet
Preis (EUR)
261,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
261,00
Each
Specifications
CAS218608-84-5
Chemischer Name oder Material(S)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
Formelmasse293.36
IUPAC-Name(3R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-phenylpentansäure
InChI-SchlüsselMYWZFJXOLAXENE-UHFFFAOYNA-N
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke