Isochinolin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Isochinolin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Isochinolin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isochinolin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 22960-16-3 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer H61788.03
auch als H61788-03 bezeichnet
Preis (EUR)
97,30
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
97,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS22960-16-3
IUPAC Nameisoquinoline-4-carbaldehyde
Molecular FormulaC10H7NO
InChI KeyRNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=CC1=CN=CC2=CC=CC=C12
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)>96.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only