Specifications
CAS16732-65-3
Chemischer Name oder Material6-Bromoindole-2-carboxylic acid
Formelmasse240.05
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Mehr anzeigen