Thermo Scientific Chemicals

N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: H64502.06
5g, Each
Thermo Scientific Chemicals

N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: H64502.06
5g, Each
Menge
Informational:Informatorisch:Für diese Chemikalie benötigen wir möglicherweise zusätzliche Informationen für unsere Unterlagen zur behördlichen und chemischen Konformität. Falls erforderlich, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, sobald Ihre Bestellung eingegangen ist, um diese Informationen zu erfragen.
Katalognummer: H64502.06
auch als H64502-06 bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
123847-85-8
IUPAC Name
N4,N4'-bis(naphthalen-1-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Molecular Formula
C44H32N2
InChI Key
IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES
C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Assay (HPLC)
>97.5%

Beschreibung

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text