HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.5
HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.5
HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.5
Thermo Scientific Chemicals

HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.5

CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
500 mL
Katalognummer J61360.AK
auch als J61360-AK bezeichnet
Preis (EUR)
145,65
キャンペーン価格
162,00
Ersparnis 16,35 (10%)
Each
Menge:
250 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
145,65
キャンペーン価格
162,00
Ersparnis 16,35 (10%)
Each
Specifications
CAS7365-45-9
ChEBICHEBI:42334
Chemischer Name oder MaterialHEPES buffer soln.
IUPAC-Name2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
InChI-SchlüsselJKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only