Thermo Scientific Chemicals

Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: J61409.03
1 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: J61409.03
1 g, Each
Menge
Informational:Informatorisch:Für diese Chemikalie benötigen wir möglicherweise zusätzliche Informationen für unsere Unterlagen zur behördlichen und chemischen Konformität. Falls erforderlich, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, sobald Ihre Bestellung eingegangen ist, um diese Informationen zu erfragen.
Katalognummer: J61409.03
auch als J61409-03 bezeichnet
Preis (EUR)
Preis 195,00
Online-Preis: 175,50
Ihr Preis
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
58207-19-5
IUPAC Name
N-{2-chloro-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl}-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Molecular Formula
C18H34Cl2N2O5S
InChI Key
AUODDLQVRAJAJM-UHFFFAOYNA-N
SMILES
Cl.CCCC1CC(N(C)C1)C(=O)NC(C(C)Cl)C1OC(SC)C(O)C(O)C1O
Appearance (Color)
White to cream
Form
Powder or crystals or crystalline powder
Assay from Supplier's CofA
≥98.0%

Beschreibung

Clindamycin hydrochloride monohydrate is an antibacterial agent that is a semisynthetic analog of lincomycin.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Clindamycin-Hydrochlorid-Monohydrat ist ein antibakterielles Mittel, das ein semisynthetisches Analogon von Lincomycin ist.

Löslichkeit
Wasserlöslich

Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    H335 - May cause respiratory irritation

    Precautionary Statements

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

    P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

    P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

    P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention