Thermo Scientific Chemicals

A-7-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: J62011.MB
25 mg, Each
Thermo Scientific Chemicals

A-7-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: J62011.MB
25 mg, Each
Menge
Katalognummer: J62011.MB
auch als J62011-MB bezeichnet
Preis (EUR)
Preis 216,00
Online-Preis: 194,40
Ihr Preis
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
79127-24-5
IUPAC Name
N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride
Molecular Formula
C20H30Cl2N2O2S
InChI Key
XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES
Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Appearance (Color)
Pale yellow to yellow
Form
Powder or crystals or crystalline powder
Elemental Analysis
%H: Report
Mass Spec
Conforms to structure
Assay from Supplier's CofA
≥90% (HPLC)

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (single exposure)
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Hazard Statements

    H315 - Causes skin irritation

    H319 - Causes serious eye irritation

    H335 - May cause respiratory irritation

    Precautionary Statements

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

    P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

    P312 - Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell

    P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

    P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention