Brij™ L23, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals
Brij™ L23, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals
Brij™ L23, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals
Brij™ L23, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Brij™ L23, Elektrophoresereagenz, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 9002-92-0
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1.000 g
Katalognummer J66096.30
auch als J66096-30 bezeichnet
Preis (EUR)
28,20
Each
Menge:
250 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
28,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9002-92-0
MDL NumberMFCD00043063
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Hydroxyl Value40-60 mgKOH/g
Residual water≤ 1.0%
Impurity contentDioxane: ≤ 10ppm
FormPellets
Appearance (Color)White
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only