Adrenomedidulin (1-50), Ratte
Thermo Scientific Chemicals

Adrenomedidulin (1-50), Ratte

für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
0,5 mg
1 mg
Katalognummer J66493.EXD
auch als J66493-!D bezeichnet
Preis (EUR)
218,00
Each
Menge:
0,5 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
218,00
Each
Specifications
FormatFest
Molekulargewicht5729.40
ProdukttypAdrenomedullin (1-50), rat
ReinigungsverfahrenHPLC
Menge0,5 mg
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Nur für Forschungszwecke
Inhalt und Lagerung
-30°bis -10 °C