Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese
Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese
Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese
Thermo Scientific Chemicals

Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese

CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Katalognummer J66624.0F
auch als J66624-0F bezeichnet
Preis (EUR)
167,00
Each
Menge:
2500 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
167,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9002-93-1
IUPAC Name2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
InChI KeyJYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Synonymtriton X polyoxyethylene (11) octyl phenyl ether polyoxyethylene (9) octylphenyl ether hydrol SW poletoxol peg-12 octyl phenyl ether triton X-102 ortho-gynol octoxynol octylphenoxypolyethoxyethanol
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
CommentColor, Pt-Co: ≤60
CommentCloud Point: 63 to 69°C
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only
Inhalt und Lagerung
Umgebungstemperaturen