tert-Butylcyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylcyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylcyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylcyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

tert-Butylcyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1116-98-9 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer L00123.14
auch als L00123-14 bezeichnet
Preis (EUR)
142,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
142,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1116-98-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormLiquid or viscous liquid
Assay (GC)≥97.5%
Appearance (Color)Clear colorless to white to yellow
Refractive Index1.4180-1.4220 @ 20?C
tert-Butyl cyanoacetate is used in the synthesis of vinylogous urea. It is also used as a new additive for the sugar nucleoside base coupling step en route to DAPD with improved β-selectivity.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
tert-Butyl Cyanoacetat wird bei der Synthese von Vinylogen-Harnstoff verwendet. Wird auch als neues Additiv für den Kopplungsschritt der Zuckernukleosidbasis auf dem Weg zu DAPD mit verbesserter β-Selektivität verwendet.

Löslichkeit
Schwierig zu mischen.

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Ivan L. Pinto; Richard L. Jarvest; Halina T. Serafinowska. The synthesis of 5-alkoxy and 5-amino substituted thiophenes. Tetrahedron Letters. 2000, 41, (10), 1597-1600.
  2. Reenu Sirohia; Dong Hee Kimb; Soo-Chang Yub; Sang Hee Lee. Novel di-anchoring dye for DSSC by bridging of two mono anchoring dye molecules: A conformational approach to reduce aggregation. Dyes and Pigments. 2012, 92, (3), 1132-1137.
  3. Alternative zu Ethyl Cyanacetat, A11498, die eine nicht-hydrolytische decarboxylative Spaltung der Estergruppe ermöglicht: Arkiv. Kemi., 23, 453 (1965); cf J. Am. Chem. Soc., 74, 831 (1952).