Thermo Scientific Chemicals

2-Acetoxyisobutylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L00957.18
50 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

2-Acetoxyisobutylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L00957.18
50 g, Each
Menge
Katalognummer: L00957.18
auch als L00957-18 bezeichnet

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
40635-66-3
IUPAC Name
1-chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate
Molecular Formula
C6H9ClO3
InChI Key
RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(=O)OC(C)(C)C(Cl)=O
Appearance (Color)
Clear colorless
Form
Liquid
Assay (Titration ex Chloride)
≥97.5 to ≤102.5%
Assay (GC)
≥97.5%
Refractive Index
1.4275-1.4315 @ 20?C

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 1
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 1
    Label Elements
    Signal Word

    Danger

    Hazard Statements

    H314 - Causes severe skin burns and eye damage

    EU Specific Hazard Statements

    Combustible liquid

    EUH014 - Reacts violently with water

    EUH029 - Contact with water liberates toxic gas

    Precautionary Statements

    P402 + P404 - Store in a dry place. Store in a closed container

    P280 - Wear eye protection/ face protection

    P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician