Thermo Scientific Chemicals

Diphenylphosphat, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L02121.14
25 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Diphenylphosphat, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L02121.14
25 g, Each
Menge
Katalognummer: L02121.14
auch als L02121-14 bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
838-85-7
IUPAC Name
diphenoxyphosphinic acid
Molecular Formula
C12H11O4P
InChI Key
ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES
OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Appearance (Color)
White
Assay from Supplier's CofA
≥96.0% (U.S. material)
Identification (FTIR)
Conforms
Form
Crystals or powder or crystalline powder and/or lumps
Comment
Melting point sensitive to water content

Beschreibung

Diphenyl phosphate is used in the manufacture of phosphoric acid diesters such as triphenyl phosphate, trixylenyl phosphate, isodecyl diphenyl phosphate, cresyl diphenyl phosphate and isopropylphenyl diphenyl phosphate. It is widely used as a protective agent for hydroxyl group in organic synthesis. It finds application as an additive for paints and coatings.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Diphenylphosphat wird bei der Herstellung von Phosphorsäurediestern wie Triphenylphosphat, Trixylenylphosphat, Isodecyldiphenylphosphat, Cresyldiphenylphosphat und Isopropylphenyldiphenylphosphat verwendet. Wird in der organischen Synthese weit verbreitet als Schutzmittel für Hydroxylgruppen eingesetzt. Findet Anwendung als Additiv für Farben und Beschichtungen.

Löslichkeit
Löslich in Benzol. Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text