Thermo Scientific Chemicals

Orthoessigsäuretrimethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L13369.AD
50 mL, Each
Thermo Scientific Chemicals

Orthoessigsäuretrimethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L13369.AD
50 mL, Each
Menge
Katalognummer: L13369.AD
auch als L13369-AD bezeichnet
Preis (EUR)
Preis 35,70
Ihr Preis
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
1445-45-0
IUPAC Name
1,1,1-trimethoxyethane
Molecular Formula
C5H12O3
InChI Key
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
SMILES
COC(C)(OC)OC
Form
Liquid
Refractive Index
1.3870-1.3910 @ 20?C
Assay (GC)
≥97.5%
Appearance (Color)
Clear colorless to pale yellow

Beschreibung

Trimethyl orthoacetate is used as a diols can be protected as their 1-methoxyethylidene cyclic acetals (2-methoxy-2-methyl-1,3-dioxolanes) by acid-catalyzed exchange. It is mainly used as the chemical intermediates of the medicine. Some of the other applications includes it is mainly used as chemical intermediate of pharmaceutical and agricultural chemicals, used for compound medical intermediates of vitamin B1, vitamin A1 and sulfanilamide organism, used for dye and spices industry, Medicine, agricultural chemicals, paint additives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Trimethyl-Orthoacetat wird als Diole verwendet und kann als ihr 1-Methoxyethylidene zyklisches Acetal (2-methoxy-2-methyl-1,3-dioxolan) durch säurenkatalysierten Austausch geschützt werden. Es wird hauptsächlich als chemisches Zwischenprodukt in der Medizin verwendet. Einige der anderen Anwendungen umfassen die Verwendung als chemisches Zwischenprodukt von pharmazeutischen und landwirtschaftlichen Chemikalien, Verbindung medizinischer Zwischenprodukte von Vitamin B1, von Vitamin A1 und von Sulfanilamidorganismus, in der Farbstoff und Gewürzindustrie, Medizin, als landwirtschaftliche Chemikalie und als Farbzusatz.

Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Flammable liquids
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Skin Sensitization
    Category 1
    Label Elements
    Signal Word

    Danger

    Hazard Statements

    H317 - May cause an allergic skin reaction

    H319 - Causes serious eye irritation

    Physical Hazards

    H225 - Highly flammable liquid and vapor

    Precautionary Statements

    P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention