1-Brom-4-(ethylthio)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-4-(ethylthio)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-4-(ethylthio)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Brom-4-(ethylthio)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 30506-30-0 | C8H9BrS | 217.124 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer L13718.06
auch als L13718-06 bezeichnet
Preis (EUR)
27,80
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
27,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS30506-30-0
IUPAC Name1-bromo-4-(ethylsulfanyl)benzene
Molecular FormulaC8H9BrS
InChI KeyCTFHVAKXUMMGOC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCSC1=CC=C(Br)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Assay (GC)≥96.0%
FormLiquid
Refractive Index1.6045-1.6095 @ 20?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only