Thermo Scientific Chemicals

1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, 99 %, stab. mit 50 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L15459.AE
100 mL, Each
Thermo Scientific Chemicals

1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, 99 %, stab. mit 50 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals

Katalognummer: L15459.AE
100 mL, Each
Menge
Katalognummer: L15459.AE
auch als L15459-AE bezeichnet
Preis (EUR)
Menge
-

Chemikalien-Kennzeichnungen

CAS
108-65-6
IUPAC Name
1-methoxypropan-2-yl acetate
Molecular Formula
C6H12O3
InChI Key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYNA-N
SMILES
COCC(C)OC(C)=O
Form
Liquid
Identification (FTIR)
Conforms
Appearance (Color)
Clear colorless
Assay (GC)
≥98.5%
Water Content (Karl Fischer Titration)
<0.1%

Beschreibung

1,2-Propanediol monomethyl ether acetate is used as a solvent for paints, inks, lacquers, varnishes, cleaners and coatings. It is also used as a solvent for degreasing circuit boards and in food contact applications. Further, it is used in photoresist formulations in the semiconductor industry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,2-Propandiol Monomethylethylacetat wird als Lösungsmittel für Farben, Tinten, Lacken, Reinigern und Beschichtungen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für die Entfettung von Leiterplatten und für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet. Darüber hinaus wird es in Fotolackrezepturen in der Halbleiterindustrie eingesetzt.

Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln, Säuren und Laugen.
RUO – Research Use Only

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Sicherheit und Handhabung


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Flammable liquids
    Category 3
    Label Elements
    Signal Word

    Warning

    Physical Hazards

    H226 - Flammable liquid and vapor

    Precautionary Statements

    P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking