Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar)
Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar)
Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar)
Thermo Scientific™

Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar)

Mit diesem selektiven, chromogenen, gebrauchsfertigen Medium können Sie Escherichia coli in Nahrungs- und Futtermittelproben erkennen und aufzählen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengeFüllgewichtMedientyp
PO5109A10/Pckg.17 g ± 5 %TBX Medium
PO0727A10/Pckg.19.5 g ± 1.0 gTBX Medium
Katalognummer PO5109A
Preis (EUR)
-
Menge:
10/Pckg.
Füllgewicht:
17 g ± 5 %
Medientyp:
TBX Medium

Erkennen und zählen Sie Escherichia coli in Lebensmittelproben mit dem Medium Thermo Scientific™ Trypton-Galle-X-Glucuronid (TBX). Der TBX-Agar bietet die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederbelebung aus gefrorenen Proben und den Nachweis von schlechten Laktosefermentern des ursprünglichen Trypton-Galle-Agars.1,2Darüberhinaus wird durch den Zusatz des Chromogens X-Glucuronid die Glucuronidaseaktivität, einem Enzym, das nachweislich sehr spezifisch für Escherichia coli ist, bestimmt3. Der freigesetzte Chromophor im TBX-Medium ist unlöslich und sammelt sich in den Zellen an, wodurch farbige Zielkolonien leicht zu identifizieren sind

Die meisten Escherichia coli-Stämme können von anderen coliformen Bakterien durch die Anwesenheit des Enzyms Glucuronidase unterschieden werden. Jedoch sind etwa 3 bis 4 % der Escherichia coli Glucuronidase negativ, insbesondere Escherichia coli O157-Stämme4.

Das Chromogen im TBX-Medium ist 5-Bromo-4-Chlor-3-indolyl-beta-D-Glucuronid (X-Glucuronid) und wird von Glucuronidase bestimmt. Escherichia coli -Zellen sind in der Lage, diesen Komplex intakt zu absorbieren, und die intrazelluläre Glucuronidase spaltet die Bindung zwischen dem Chromophor und dem Glucuronid. Der freigesetzte Chromophor ist gefärbt und sammelt sich in den Zellen an, so dass Escherichia coli -Kolonien blau/grün gefärbt werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Für In-vitro-Diagnostik
Für In-vitro-Diagnostik

Allgemeine Referenzen:

  1. Gross R.J. and Rowe B. (1985) J. Hyg. Camb. 95. 513-550.
  2. Anderson J. M. und Baird-Parker A. C. (1975) J. Appl. Bact. 39. 111-117.
  3. Hansen W. and Yourassowsky E. (1984) J. Clin. Microbiol. 20. 1177-1179.
  4. Ratnam S., March S.B., Almed R., Bezanson G.S. and Kasatiya S. (1988) J. Clin. Microbiol. 26. 2006-2012.
Specifications
FarbeElfenbeinfarben, transparent
Füllvolumen17 mL
Füllgewicht17 g ± 5 %
Format90mm-Einzelplatte
MedientypTBX Medium
VerpackungsartIm Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge10/Pckg.
Haltbarkeit12 Wochen
HerstellungsortDeutschland
ProdukttypAgar
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
6°bis 12 °C