Search
Search

| Katalognummer | Biokompatible Version | Enthält |
|---|---|---|
| VF-A10-A-03 | Yes | Vanquish Split Sampler FT |
| VC-A12-A-02 | Nein | Vanquish™ Split Sampler CT |
| VC-A13-A-02 | Nein | Vanquish™ Split Sampler C |
| VH-A10-A-03 | Yes | Vanquish Split Sampler HT |
| VH-A14-A-03 | Yes | Vanquish™ Amplify Split Sampler HT |
| VF-A14-A-03 | Yes | Vanquish™ Amplify Split Sampler FT |
Kombinieren Sie hervorragende Injektionspräzision mit großer Probenkapazität mit Thermo Scientific™ Vanquish™ Split Samplern. Diese Probenehmer verfügen über eine hohe Durchsatzleistung, um ein größtmögliches Vertrauen in die Peak-Identifizierung und -Quantifizierung zu bieten. Sie bieten eine unübertroffene Präzision bei der Probendosierung und sind für Robustheit und Betriebszeit optimiert, selbst bei Systemdrücken von bis zu 1.500 bar (22.000 psi) und schwierigen Eluentenbedingungen. Jetzt können Sie UHPLC-Daten über mehrere Tage unbeaufsichtigt aufzeichnen, ohne dass die Proben ausgehen.
Probenkapazität: Vier der folgenden Ausführungen in beliebiger Zusammenstellung (Stellfläche entsprechend SBS)